3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC2637-1G PC2637-5G PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA 129 EUR
APOSPC2637-1G APOSPC2637-5G APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.581 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458087
CAS nummer: 89807-43-2
UN: 1760
ADR: 8 III