3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 249 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458088
CAS nummer: 914636-53-6