trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205273
CAS nummer: 399579-92-1