2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 642 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862008
CAS nummer: 481075-37-0