4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 38 EUR
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973906
CAS nummer: 145349-66-2