4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 43.8 EUR
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrFN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094166
CAS nummer: 502496-24-4