2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2719-25G PC2719-5G
APOSPC2719-25GEA 240 EUR
APOSPC2719-25G APOSPC2719-5G
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₆F₂N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094169
CAS nummer: 502496-26-6