2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2774-1G PC2774-250MG PC2774-5G
APOSPC2774-1GEA 330 EUR
APOSPC2774-1G APOSPC2774-250MG APOSPC2774-5G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094183
CAS nummer: 502496-32-4