2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2775-1G PC2775-5G
APOSPC2775-1GEA 117 EUR
APOSPC2775-1G APOSPC2775-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094184
CAS nummer: 182499-89-4