2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2782-1G PC2782-5G PC2782-10G
APOSPC2782-1GEA 132 EUR
APOSPC2782-1G APOSPC2782-5G APOSPC2782-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094188
CAS nummer: 129644-56-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable