2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2785-1G
PC2785-250MG
PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA
146
EUR
APOSPC2785-1G
APOSPC2785-250MG
APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formule:
C₇H₅ClFNO₂ Smeltpunt: 37…39 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094191 CAS nummer: 502496-35-7 |