(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27855-100MG PC27855-1G PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA 513 EUR
APOSPC27855-100MG APOSPC27855-1G APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Formule: C₂₃H₁₇F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026220
CAS nummer: 678991-01-0