2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 637 EUR
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28389401
CAS nummer: 1692823-37-2