2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27861-100MG PC27861-1G PC27861-250MG
APOSPC27861-100MGEA 565 EUR
APOSPC27861-100MG APOSPC27861-1G APOSPC27861-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Formule: C₁₉H₁₇F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738956
CAS nummer: 1260640-43-4