2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27862-100MG PC27862-1G PC27862-250MG
APOSPC27862-100MGEA 805 EUR
APOSPC27862-100MG APOSPC27862-1G APOSPC27862-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Formule: C₁₉H₁₈FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31615633
CAS nummer: 1690528-34-7