1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27867-100MG PC27867-250MG
APOSPC27867-100MGEA 951 EUR
APOSPC27867-100MG APOSPC27867-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₀H₁₇F₂NO₄
MW: 373.35 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28389003
CAS nummer: 1936532-04-5