1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27868-100MG PC27868-250MG
APOSPC27868-100MGEA 805 EUR
APOSPC27868-100MG APOSPC27868-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₂H₂₁F₂NO₄
MW: 401.403 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28389033
CAS nummer: 1986905-26-3