Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 410 EUR
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
MW: 441.399 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659134
CAS nummer: 1217837-13-2