Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27885-100MG PC27885-1G PC27885-250MG
APOSPC27885-100MGEA 220 EUR
APOSPC27885-100MG APOSPC27885-1G APOSPC27885-250MG
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-L-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formule: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659142
CAS nummer: 959579-81-8