Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 462 EUR
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061622
CAS nummer: 1217777-84-8