Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27888-1G PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA 549 EUR
APOSPC27888-1G APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formule: C₂₅H₂₂FNO₄
MW: 419.445 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061624
CAS nummer: 1175838-03-5