2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2789-250MG PC2789-1G PC2789-5G
APOSPC2789-250MGEA 178 EUR
APOSPC2789-250MG APOSPC2789-1G APOSPC2789-5G
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene 95+%
2-Amino-6-chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094195
CAS nummer: 886761-87-1