3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27896-1G PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA 614 EUR
APOSPC27896-1G APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664893
CAS nummer: 2244084-96-4
UN: 3261
ADR: 8,II