3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 614 EUR
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664895
CAS nummer: 2169407-53-6
UN: 3265
ADR: 8 III