3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27904-1G PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA 614 EUR
APOSPC27904-1G APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664896
CAS nummer: 2244083-98-3
UN: 3261
ADR: 8,II