6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27906-1G PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA 614 EUR
APOSPC27906-1G APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664897
CAS nummer: 1628524-82-2
UN: 3265
ADR: 8 III