3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27907-1G PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA 0 EUR
APOSPC27907-1G APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664898
CAS nummer: 943830-50-0
UN: 3265
ADR: 8 II