2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC27911-1G
PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA
614
EUR
APOSPC27911-1G
APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formule:
C₇H₄BrF₃ MW: 225.006 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD31664900 CAS nummer: 2244085-54-7 UN: 3265 ADR: 8 II |