2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27920-1G PC27920-250MG
APOSPC27920-1GEA 614 EUR
APOSPC27920-1G APOSPC27920-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252.013 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738751
CAS nummer: 1807004-68-7
UN: 3261
ADR: 8 III