4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27922-1G PC27922-250MG
APOSPC27922-1GEA 614 EUR
APOSPC27922-1G APOSPC27922-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738758
CAS nummer: 1807004-77-8
UN: 3265
ADR: 8,II