2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27928-1G PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA 676 EUR
APOSPC27928-1G APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664907
CAS nummer: 2244085-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III