3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-fluoro-4-(fluoromethyl)benzene
PC27930-1G PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA 614 EUR
APOSPC27930-1G APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28527820
CAS nummer: 1783551-07-4
UN: 3265
ADR: 8 III