4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 614 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664908
CAS nummer: 2244086-30-2
UN: 3265
ADR: 8 III