5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC27935-1G PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA 614 EUR
APOSPC27935-1G APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31664909
CAS nummer: 2244085-31-0
UN: 3265
ADR: 8 III