3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC27937-1G PC27937-250MG PC27937-5G
APOSPC27937-1GEA 380 EUR
APOSPC27937-1G APOSPC27937-250MG APOSPC27937-5G
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO₂
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16742831
CAS nummer: 393-62-4