3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 301 EUR
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Smeltpunt: 27…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741377
CAS nummer: 914637-27-7