2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Carboxy-3-fluorophenyl)methanol, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl alcohol
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 145 EUR
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Smeltpunt: 170…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741375
CAS nummer: 214554-18-4