5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 284 EUR
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₃
MW: 256.566 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972735
CAS nummer: 914637-23-3