5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28236-100MG PC28236-1G
APOSPC28236-100MGEA 220 EUR
APOSPC28236-100MG APOSPC28236-1G
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₄H₅FN₄
MW: 128.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18377712
CAS nummer: 155-11-3