6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28240-1G PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA 242 EUR
APOSPC28240-1G APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010367
CAS nummer: 1065092-53-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable