8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 242 EUR
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010364
CAS nummer: 1065092-47-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable