4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 526 EUR
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010394
CAS nummer: 1065093-26-6