4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28246-1G PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA 283 EUR
APOSPC28246-1G APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010388
CAS nummer: 1065093-08-4