4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 283 EUR
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010387
CAS nummer: 1065093-06-2