1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC28248-1G PC28248-250MG PC28248-5G
APOSPC28248-1GEA 30.8 EUR
APOSPC28248-1G APOSPC28248-250MG APOSPC28248-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698541
CAS nummer: 1214358-07-2
UN: 3265
ADR: 8,III