2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2825-1G PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA 986 EUR
APOSPC2825-1G APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741369
CAS nummer: 201224-78-4