7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 169 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄BrF₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31759996
CAS nummer: 2379918-53-1