Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 263 EUR
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₈BrF₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31793558
CAS nummer: 2379918-36-0