2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 135 EUR
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394894
CAS nummer: 1261738-62-8