6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28257-1G PC28257-250MG
APOSPC28257-1GEA 169 EUR
APOSPC28257-1G APOSPC28257-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₅F₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31793556
CAS nummer: 165685-08-5